1,5-Diaminopentane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pentaméthylènediamine
APOSOR59990-10GEA 190 EUR InStock
APOSOR59990-10G
1,5-Diaminopentane 95%
1,5-Diaminopentane
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008239
Numéro CAS: 462-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité