(S)-(+)-sec-Butylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminobutane, (S)-(+)-2-Butylamine
OR60000-250MG
APOSOR60000-250MGEA 223 EUR InStock
APOSOR60000-250MG
(S)-(+)-sec-Butylamine 98%
(S)-(+)-sec-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 63 °C
Point de fusion: –105 °C
Densité: 0.722 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064417
Numéro CAS: 513-49-5
EINECS: 208-164-7
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité