2-Amino-4-phenylphenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR60002-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR60002-250MG APOSOR60002-1G
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,2200 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059187
Numéro CAS: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité