2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ol, 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR60007-1G OR60007-5G
APOSOR60007-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR60007-1G APOSOR60007-5G
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795671
Numéro CAS: 1054483-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité