(+/-)-Equol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60026-1G OR60026-5G
APOSOR60026-1GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR60026-1G APOSOR60026-5G
(+/-)-Equol
(+/-)-Equol
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016662
Numéro CAS: 94105-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité