Dicyclohexylcarbodiimide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR60045-100G OR60045-500G
APOSOR60045-100GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR60045-100G APOSOR60045-500G
Dicyclohexylcarbodiimide 99%
Dicyclohexylcarbodiimide
Formule: C₁₃H₂₂N₂
Point d'ébullition: 154…156 °C/11mmHg
Point de fusion: 33…36 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011659
Numéro CAS: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité