2,6-Dichloronicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
OR60049-25G
APOSOR60049-25GEA 104 EUR InStock
APOSOR60049-25G
2,6-Dichloronicotinonitrile 97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173,00 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411341
Numéro CAS: 40381-90-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité