7-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Amino-alpha-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR60056-1G OR60056-500MG
APOSOR60056-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR60056-1G APOSOR60056-500MG
7-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
7-Amino-1-tetralone
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369817
Numéro CAS: 22009-40-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité