1H-Indazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR60061-10GEA 136 EUR InStock
APOSOR60061-10G APOSOR60061-5G APOSOR60061-1G
1H-Indazole-4-carboxylic acid
1H-Indazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840644
Numéro CAS: 677306-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité