1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60064-1G OR60064-10G OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR60064-1G APOSOR60064-10G APOSOR60064-5G
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 222…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804572
Numéro CAS: 677304-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité