5-Nitro-2-picoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR60065-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR60065-1G APOSOR60065-5G APOSOR60065-25G
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114179
Numéro CAS: 21203-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité