2-Chloropyridine-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60066-25G OR60066-5G OR60066-1G
APOSOR60066-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR60066-25G APOSOR60066-5G APOSOR60066-1G
2-Chloropyridine-4-ol
2-Chloropyridine-4-ol
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 169…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646108
Numéro CAS: 17368-12-6
EINECS: 241-399-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité