Acide hexanoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR6007-25GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR6007-25G APOSOR6007-100G APOSOR6007-500G
Acide hexanoïque 99%
Acide hexanoïque
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 202…203 °C
Point de fusion: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004421
Numéro CAS: 142-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité