Isoquinoléine-6-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Aminoisoquinoline
OR60070-1G OR60070-5G OR60070-10G
APOSOR60070-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60070-1G APOSOR60070-5G APOSOR60070-10G
Isoquinoléine-6-amine 97%
Isoquinoléine-6-amine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,1732 g/mol
Point de fusion: 214…216 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114862
Numéro CAS: 23687-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité