6-Isoquinolineboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60071-1G OR60071-250MG
APOSOR60071-1GEA 236 EUR InStock
APOSOR60071-1G APOSOR60071-250MG
6-Isoquinolineboronic acid 95%
6-Isoquinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697418
Numéro CAS: 899438-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité