8-Isoquinolineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isoquinolin-8-ylboronic acid
OR60072-1G OR60072-250MG
APOSOR60072-1GEA 263 EUR InStock
APOSOR60072-1G APOSOR60072-250MG
8-Isoquinolineboronic acid
8-Isoquinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
MW: 172,9800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044913
Numéro CAS: 721401-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité