4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isoquinoline-4-carboxylic acid
OR60073-5G
APOSOR60073-5GEA 190 EUR InStock
APOSOR60073-5G
4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
4-Isoquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Point de fusion: 265…275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094344
Numéro CAS: 7159-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité