6-Amino-1-indanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR60076-1G OR60076-250MG
APOSOR60076-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR60076-1G APOSOR60076-250MG
6-Amino-1-indanone
6-Amino-1-indanone
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100747
Numéro CAS: 69975-65-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité