1,5-Naphtalènediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Naphtylènediamine
APOSOR60078-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR60078-5G
1,5-Naphtalènediamine
1,5-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C/5,25mmHg
Point de fusion: 185…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004029
Numéro CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité