Acide caprylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Acide octanoïque
APOSOR6008-100GEA 115 EUR InStock
APOSOR6008-100G
Acide caprylique
Acide caprylique
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 236…238 °C
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004429
Numéro CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité