4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR60087-5GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR60087-5G APOSOR60087-25G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,97 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00658844
Numéro CAS: 15155-41-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité