2-Formyl-3-picoline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60091-1G OR60091-5G
APOSOR60091-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60091-1G APOSOR60091-5G
2-Formyl-3-picoline 96%
2-Formyl-3-picoline
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 84 °C/12.8mmHg
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181144
Numéro CAS: 55589-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité