4-Amino-2-chlorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60093-100G OR60093-25G
APOSOR60093-100GEA 227 EUR InStock
APOSOR60093-100G APOSOR60093-25G
4-Amino-2-chlorophénol 97%
4-Amino-2-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128891
Numéro CAS: 3964-52-1
EINECS: 202-458-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité