4-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60101-1G OR60101-5G
APOSOR60101-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60101-1G APOSOR60101-5G
4-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde
4-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787171
Numéro CAS: 24078-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité