1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
OR60109-1G OR60109-250MG OR60109-5G
APOSOR60109-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR60109-1G APOSOR60109-250MG APOSOR60109-5G
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9803 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09870045
Numéro CAS: 1001907-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité