Butyrophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Phényl-1-butanone
APOSOR60127-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR60127-100G
Butyrophénone
Butyrophénone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 222…230 °C
Point de fusion: 41579 °C
Densité: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009397
Numéro CAS: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité