6-Bromo-2-chloromethylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR60134-1G OR60134-250MG OR60134-500MG OR60134-2.5G OR60134-5G
APOSOR60134-1GEA 510 EUR InStock
APOSOR60134-1G APOSOR60134-250MG APOSOR60134-500MG APOSOR60134-2.5G APOSOR60134-5G
6-Bromo-2-chloromethylimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-chloromethylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₆BrClN₂
MW: 245,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739243
Numéro CAS: 136117-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité