2,6-Dibromotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR60137-25GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR60137-25G
2,6-Dibromotoluène
2,6-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C/7mmHg
Point de fusion: 44349 °C
Densité: 1,812 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013524
Numéro CAS: 69321-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité