Isoquinoline-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60160-250MG OR60160-1G OR60160-5G
APOSOR60160-250MGEA 51 EUR InStock
APOSOR60160-250MG APOSOR60160-1G APOSOR60160-5G
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Point de fusion: 101…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829440
Numéro CAS: 22960-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité