4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60164-10G OR60164-1G OR60164-5G
APOSOR60164-10GEA 471 EUR InStock
APOSOR60164-10G APOSOR60164-1G APOSOR60164-5G
4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
4-Isoxazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₃
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738806
Numéro CAS: 6436-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité