5-Nitrobenzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR60169-1G OR60169-5G
APOSOR60169-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60169-1G APOSOR60169-5G
5-Nitrobenzoxazole
5-Nitrobenzoxazole
Formule: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,1183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01359855
Numéro CAS: 70886-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité