trans-4-Décenal
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6017-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6017-1G APOSOR6017-5G
trans-4-Décenal
trans-4-Décenal
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/4mmHg
Densité: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 65405-70-1
EINECS: 265-741-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité