1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Acetyltetrahydropyran
OR60176-1G OR60176-25G OR60176-5G
APOSOR60176-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60176-1G APOSOR60176-25G APOSOR60176-5G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 97%
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 90…94 °C/15mmHg
Densité: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704647
Numéro CAS: 137052-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité