(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4S)-(-)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
OR60184-1G OR60184-25G
APOSOR60184-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR60184-1G APOSOR60184-25G
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,105 g/mol
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00273370
Numéro CAS: 68108-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité