Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR60193-25G OR60193-5G OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA 452 EUR InStock
APOSOR60193-25G APOSOR60193-5G APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂
Point d'ébullition: 92…94 °C/2mmHg
Densité: 1.086 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00234061
Numéro CAS: 4513-94-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité