2,3-Diméthylpyrazine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6020-10G OR6020-250G OR6020-50G
APOSOR6020-10GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR6020-10G APOSOR6020-250G APOSOR6020-50G
2,3-Diméthylpyrazine 99%
2,3-Diméthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.022 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006144
Numéro CAS: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité