Oxetan-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR60206-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR60206-1G APOSOR60206-25G APOSOR60206-5G
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 67…70 °C/8mmHg
Densité: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87,2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056790
Numéro CAS: 7748-36-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité