4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60209-1G OR60209-5G
APOSOR60209-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR60209-1G APOSOR60209-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,99 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831607
Numéro CAS: 287917-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité