Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR60211-1G OR60211-250MG
APOSOR60211-1GEA 216 EUR InStock
APOSOR60211-1G APOSOR60211-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Formule: C₈H₆Cl₂N₂O
Point de fusion: 250…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772809
Numéro CAS: 859833-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité