9-Bromo-1-nonene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60223-25G OR60223-5G OR60223-100G
APOSOR60223-25GEA 120 EUR InStock
APOSOR60223-25G APOSOR60223-5G APOSOR60223-100G
9-Bromo-1-nonene 97%
9-Bromo-1-nonene
Formule: C₉H₁₇Br
MW: 205,139 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037826
Numéro CAS: 89359-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité