2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60236-1G OR60236-5G
APOSOR60236-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR60236-1G APOSOR60236-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Formule: C₄H₅ClN₄
Point de fusion: 136…139 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09049072
Numéro CAS: 63286-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité