3-Octanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6025-100G OR6025-25G
APOSOR6025-100GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR6025-100G APOSOR6025-25G
3-Octanone
3-Octanone
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 167…168 °C
Densité: 0.822 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009515
Numéro CAS: 106-68-3
ONU: 2271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité