2-Amino-1,3-propanediol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR60269-100G OR60269-500G OR60269-1KG
APOSOR60269-100GEA 51 EUR InStock
APOSOR60269-100G APOSOR60269-500G APOSOR60269-1KG
2-Amino-1,3-propanediol 96%
2-Amino-1,3-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051487
Numéro CAS: 534-03-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité