2-Éthylfuranne
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6028-10G OR6028-25G
APOSOR6028-10GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR6028-10G APOSOR6028-25G
2-Éthylfuranne
2-Éthylfuranne
Formule: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C/768mmHg
Densité: 0.912 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003259
Numéro CAS: 3208-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité