(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
OR6030-100G OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR6030-100G APOSOR6030-25G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,60 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C/15mmHg
Point de fusion: 45…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031535
Numéro CAS: 3598-13-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité