Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Oxovalérate d'éthyle 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR6033-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR6033-100G
4-Oxovalérate d'éthyle 95+%
4-Oxovalérate d'éthyle


Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C/18mmHg
Densité: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009209
Numéro CAS: 539-88-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité