Farnesol (mélange d'isomères) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Farnesol2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL
APOSOR6039-25GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR6039-25G APOSOR6039-100G
Farnesol (mélange d'isomères) 95%
Farnesol (mélange d'isomères)
Formule: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C/4mmHg
Densité: 0,886 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002918
Numéro CAS: 4602-84-0
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité