Geranyl acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
OR6044-25G OR6044-100G
APOSOR6044-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR6044-25G APOSOR6044-100G
Geranyl acetate 98%
Geranyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C/25mmHg
Densité: 0.916 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015037
Numéro CAS: 105-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité