1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6060-1G OR6060-5G
APOSOR6060-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR6060-1G APOSOR6060-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Formule: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194,0585 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114589
Numéro CAS: 38936-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité