1-(2-Bromoéthoxy)-2,4-dichlorobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6066-10G OR6066-1G OR6066-5G
APOSOR6066-10GEA 288 EUR InStock
APOSOR6066-10G APOSOR6066-1G APOSOR6066-5G
1-(2-Bromoéthoxy)-2,4-dichlorobenzène
1-(2-Bromoéthoxy)-2,4-dichlorobenzène
Formule: C₈H₇BrCl₂O
MW: 269,95 g/mol
Point d'ébullition: 120…130 °C/0.4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043464
Numéro CAS: 6954-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité